Methyl (3E)-4-(2-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR303101-1G OR303101-500MG
APOSOR303101-1GEA 538 EUR
APOSOR303101-1G APOSOR303101-500MG
Methyl (3E)-4-(2-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Methyl (3E)-4-(2-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Formel: C₁₁H₉BrO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22573543
CAS-Nummer: 956476-32-7