Methyl-2-(4-hydroxy-2-methoxyphenyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR303108-1G OR303108-500MG
APOSOR303108-1GEA 1070 EUR
APOSOR303108-1G APOSOR303108-500MG
Methyl-2-(4-hydroxy-2-methoxyphenyl)acetate
Methyl-2-(4-hydroxy-2-methoxyphenyl)acetate
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18399380
CAS-Nummer: 499789-92-3