2-Chlor-4-nitrobenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR30311-100G
OR30311-25G
APOSOR30311-100GEA
499
EUR
APOSOR30311-100G
APOSOR30311-25G
2-Chlor-4-nitrobenzonitril
2-Chlor-4-nitrobenzonitril
Formel:
C₇H₃ClN₂O₂ Schmelzpunkt: 78…82 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052203 CAS-Nummer: 28163-00-0 |