tert-Butyl-11-azatricyclo[6.2.1.0
Lieferant: Apollo Scientific
OR303116-1G OR303116-500MG
APOSOR303116-1GEA 671 EUR
APOSOR303116-1G APOSOR303116-500MG
tert-Butyl-11-azatricyclo[6.2.1.0
tert-Butyl-11-azatricyclo[6.2.1.0^{2,7}]undeca- 2,4,6,9-tetraene-11-carboxylate
Formel: C₁₅H₁₇NO₂
Molecular Weight: 243,31 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22573547
CAS-Nummer: 5176-28-3