tert-Butyl hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-2(1H)-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Octahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole, N2-BOC protected
OR303124-1G
OR303124-250MG
OR303124-5G
APOSOR303124-1GEA
98.6
EUR
APOSOR303124-1G
APOSOR303124-250MG
APOSOR303124-5G
tert-Butyl hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-2(1H)-carboxylate
tert-Butyl hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-2(1H)-carboxylate
Formel:
C₁₁H₂₀N₂O₂ Molecular Weight: 212,2887 g/mol Schmelzpunkt: 110…112 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04115128 CAS-Nummer: 141449-85-6 |