2,2-Dimethyl-2H-chromene-6-carboxylic acid 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR303157-1G OR303157-500MG
APOSOR303157-1GEA 336 EUR
APOSOR303157-1G APOSOR303157-500MG
2,2-Dimethyl-2H-chromene-6-carboxylic acid 97+%
2,2-Dimethyl-2H-chromene-6-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₂O₃
Schmelzpunkt: 155…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06208181
CAS-Nummer: 34818-56-9