2-Methyl-2-propanyl-6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-carboxylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl 6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-epoxypyrrolidine, 1-Boc-3,4-epoxypyrrolidine
OR303162-100G
APOSOR303162-100GEA 156 EUR
APOSOR303162-100G
2-Methyl-2-propanyl-6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-carboxylat 98%
tert-Butyl-6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
Formel: C₉H₁₅NO₃
Molecular Weight: 185,2203 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08691407
CAS-Nummer: 114214-49-2