N-(4-Methylquinazolin-2-yl)guanidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR303178-1G OR303178-500MG
APOSOR303178-1GEA 538 EUR
APOSOR303178-1G APOSOR303178-500MG
N-(4-Methylquinazolin-2-yl)guanidine
N-(4-Methylquinazolin-2-yl)guanidine
Formel: C₁₀H₁₁N₅
Molecular Weight: 201,23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023908
CAS-Nummer: 716-11-0