2,4-Dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 8-Boc-2,4,8-triazaspiro[4.5]decane-1,3-dione, 2,4-Dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane, N8-BOC protected
OR303199-5G
APOSOR303199-5GEA 94.4 EUR
APOSOR303199-5G
2,4-Dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid tert-butyl ester
2,4-Dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₂H₁₉N₃O₄
Molecular Weight: 269,3 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03425517
CAS-Nummer: 183673-70-3