(2,4-Dimethylthiazol-5-yl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR303204-1G
OR303204-500MG
APOSOR303204-1GEA
0
EUR
APOSOR303204-1G
APOSOR303204-500MG
(2,4-Dimethylthiazol-5-yl)acetic acid
(2,4-Dimethylthiazol-5-yl)acetic acid
Formel:
C₇H₉NO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01681584 CAS-Nummer: 34272-65-6 |