N,2,6-Trimethylaniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR303237-1G
OR303237-500MG
APOSOR303237-1GEA
538
EUR
APOSOR303237-1G
APOSOR303237-500MG
N,2,6-Trimethylaniline
N,2,6-Trimethylaniline
Formel:
C₉H₁₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00613418 CAS-Nummer: 767-71-5 |