3-cyclopropyl-1H-pyrazole 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Cyclopropyl-1H-pyrazole
OR303295-5G
APOSOR303295-5GEA
79.9
EUR
APOSOR303295-5G
3-cyclopropyl-1H-pyrazole 97+%
3-cyclopropyl-1H-pyrazole
Formel:
C₆H₈N₂ Molecular Weight: 108,144 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD0497093 CAS-Nummer: 100114-57-6 |