2-(Cyclohexylsulphanyl)-5-nitrobenzenecarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Cyclohexylthio)-5-nitrobenzaldehyde
OR30330-1G OR30330-5G
APOSOR30330-1GEA 46.4 EUR
APOSOR30330-1G APOSOR30330-5G
2-(Cyclohexylsulphanyl)-5-nitrobenzenecarbaldehyde
2-(Cyclohexylsulphanyl)-5-nitrobenzenecarbaldehyde
Formel: C₁₃H₁₅NO₃S
Molecular Weight: 265,33 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084990
CAS-Nummer: 175278-46-3