Methyl-1H-indazol-3-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 1H-indazole-3-carboxylate
OR303318-100G
APOSOR303318-100GEA
111
EUR
APOSOR303318-100G
Methyl-1H-indazol-3-carboxylat
Methyl-1H-indazol-3-carboxylat
Formel:
C₉H₈N₂O₂ Molecular Weight: 176,1700 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01138133 CAS-Nummer: 43120-28-1 |