4,5-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR303357-1G OR303357-5G OR303357-25G
APOSOR303357-1GEA 29 EUR
APOSOR303357-1G APOSOR303357-5G APOSOR303357-25G
4,5-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
4,5-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₆H₃Cl₂N₃
Molecular Weight: 188,0141 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09999173
CAS-Nummer: 115093-90-8