4-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR303410-5G OR303410-25G
APOSOR303410-5GEA 84.1 EUR
APOSOR303410-5G APOSOR303410-25G
4-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 95%
4-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₈H₂₉BN₂O₂
Schmelzpunkt: 51…55 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09266182
CAS-Nummer: 938043-30-2