1-Iod-2-naphthol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Hydroxy-1-iodnaphthalin
OR30346-1G OR30346-5G
APOSOR30346-1GEA 77 EUR
APOSOR30346-1G APOSOR30346-5G
1-Iod-2-naphthol
1-Iod-2-naphthol
Formel: C₁₀H₇IO
Molecular Weight: 270.07 g/mol
Siedepunkt: 307 °C/760 mmHg
Schmelzpunkt: 92…96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00046371
CAS-Nummer: 2033-42-3