4-(Phenylethynyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-phenylethynyl-phenyl)-[1,3,2]dioxaborolane
OR303468-1G OR303468-5G
APOSOR303468-1GEA 115 EUR
APOSOR303468-1G APOSOR303468-5G
4-(Phenylethynyl)benzeneboronic acid pinacol ester
4-(Phenylethynyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formel: C₂₀H₂₁BO₂
Molecular Weight: 304,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16294498
CAS-Nummer: 1190376-20-5