(3,4-Dinitrophenyl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4-Dinitrobenzyl alcohol
OR303580-1G OR303580-5G
APOSOR303580-1GEA 94.4 EUR
APOSOR303580-1G APOSOR303580-5G
(3,4-Dinitrophenyl)methanol
(3,4-Dinitrophenyl)methanol
Formel: C₇H₆N₂O₅
Molecular Weight: 198.14 g/mol
Schmelzpunkt: 57…59 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007094
CAS-Nummer: 79544-31-3
EINECS: 279-178-9