3-[(7-Chloroquinolin-4-yl)amino]phenol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-[(2R,6S)-2,6-Dimethylmorpholin-4-yl]pyridin-3-amine dihydrochloride
OR303606-1G OR303606-500MG OR303606-5G
APOSOR303606-1GEA 270 EUR
APOSOR303606-1G APOSOR303606-500MG APOSOR303606-5G
3-[(7-Chloroquinolin-4-yl)amino]phenol hydrochloride
3-[(7-Chloroquinolin-4-yl)amino]phenol hydrochloride
Formel: C₁₅H₁₂Cl₂N₂O
Schmelzpunkt: 237…239 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14155833
CAS-Nummer: 154179-39-2