4,6-Dichloropyridine-3-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,6-Dichloronicotinaldehyde
OR303638-5G
APOSOR303638-5GEA
127
EUR
APOSOR303638-5G
4,6-Dichloropyridine-3-carbaldehyde
4,6-Dichloropyridine-3-carbaldehyde
Formel:
C₆H₃Cl₂NO Molecular Weight: 176 g/mol Schmelzpunkt: 68…70 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12025485 CAS-Nummer: 1060811-62-2 |