6-sulphanylnicotinonitrile 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Mercaptonicotinonitrile
OR303651-1G
OR303651-250MG
APOSOR303651-1GEA
255
EUR
APOSOR303651-1G
APOSOR303651-250MG
6-sulphanylnicotinonitrile 96%
6-sulphanylnicotinonitrile
Formel:
C₆H₄N₂S Molecular Weight: 136,18 g/mol Schmelzpunkt: 242…244 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09152765 CAS-Nummer: 27885-58-1 |