4-Hydroxy-2-(2-pyridinyl)-5-pyrimidinecarboxylicacid

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: 4-Hydroxy-2-(pyridin-2-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid

OR303680-1G OR303680-500MG
APOSOR303680-1GEA 336 EUR
APOSOR303680-1G APOSOR303680-500MG
4-Hydroxy-2-(2-pyridinyl)-5-pyrimidinecarboxylicacid
4-Hydroxy-2-(2-pyridinyl)-5-pyrimidinecarboxylicacid
Formel: C₁₀H₇N₃O₃
Molecular Weight: 217,19 g/mol
Schmelzpunkt: 330 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11100252
CAS-Nummer: 56406-45-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR