2-Chloro-6-cyclopropylnicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR303703-1G OR303703-500MG
APOSOR303703-1GEA 95.7 EUR
APOSOR303703-1G APOSOR303703-500MG
2-Chloro-6-cyclopropylnicotinonitrile
2-Chloro-6-cyclopropylnicotinonitrile
Formel: C₉H₇ClN₂
Molecular Weight: 178.62 g/mol
Schmelzpunkt: 100…102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13193091
CAS-Nummer: 1198475-35-2