(2,3-Dimethoxyphenyl)(4-pyridinyl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR303707-1G OR303707-500MG
APOSOR303707-1GEA 336 EUR
APOSOR303707-1G APOSOR303707-500MG
(2,3-Dimethoxyphenyl)(4-pyridinyl)methanol
(2,3-Dimethoxyphenyl)(4-pyridinyl)methanol
Formel: C₁₄H₁₅NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04966948
CAS-Nummer: 243640-27-9