2-Brom-6-(brommethyl)pyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR303708-5G
APOSOR303708-5GEA
137
EUR
APOSOR303708-5G
2-Brom-6-(brommethyl)pyridin 97%
2-Bromo-6-(bromomethyl)pyridine
Formel:
C₆H₅Br₂N Molecular Weight: 250,9200 g/mol Schmelzpunkt: 138…139 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368202 CAS-Nummer: 83004-10-8 |