3-(Benzyloxy)-5-bromo-2-methyl-4-pyridinol
Lieferant: Apollo Scientific
OR303719-1G
OR303719-500MG
APOSOR303719-1GEA
538
EUR
APOSOR303719-1G
APOSOR303719-500MG
3-(Benzyloxy)-5-bromo-2-methyl-4-pyridinol
3-(Benzyloxy)-5-bromo-2-methyl-4-pyridinol
Formel:
C₁₃H₁₂BrNO₂ Schmelzpunkt: 197…199 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16140264 CAS-Nummer: 906657-86-1 |