Methyl-2,3-dichlorisonicotinat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 2,3-dichloroisonicotinate
OR303721-1G OR303721-5G
APOSOR303721-1GEA 136 EUR
APOSOR303721-1G APOSOR303721-5G
Methyl-2,3-dichlorisonicotinat 95%
Methyl-2,3-dichlorisonicotinat
Formel: C₇H₅Cl₂NO₂
Molecular Weight: 206,0300 g/mol
Schmelzpunkt: 38…39 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09951946
CAS-Nummer: 603124-78-3