4-Amino-3-brom-2-methoxypyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Bromo-2-methoxypyridin-4-amine, 3-Bromo-2-methoxy-4-pyridinamine
OR303725-1G
OR303725-5G
APOSOR303725-1GEA
299
EUR
APOSOR303725-1G
APOSOR303725-5G
4-Amino-3-brom-2-methoxypyridin 95%
4-Amino-3-bromo-2-methoxypyridine
Formel:
C₆H₇BrN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11656225 CAS-Nummer: 215364-86-6 |