1-(2,6-Dichloropyridin-3-yl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Acetyl-2,6-dichloropyridine
OR303734-1G OR303734-5G
APOSOR303734-1GEA 88.6 EUR
APOSOR303734-1G APOSOR303734-5G
1-(2,6-Dichloropyridin-3-yl)ethanone
1-(2,6-Dichloropyridin-3-yl)ethanone
Formel: C₇H₅Cl₂NO
Molecular Weight: 190,0267 g/mol
Schmelzpunkt: 32…34 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11847148
CAS-Nummer: 412018-50-9