Ethyl-5-(cyanomethyl)-2-pyridinecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR303735-1G
OR303735-500MG
APOSOR303735-1GEA
538
EUR
APOSOR303735-1G
APOSOR303735-500MG
Ethyl-5-(cyanomethyl)-2-pyridinecarboxylate
Ethyl-5-(cyanomethyl)-2-pyridinecarboxylate
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 190.2 g/mol Siedepunkt: 160 °C/0.01mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16140285 CAS-Nummer: 913839-59-5 |