6-Chloro-2-methoxypyridine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Chloro-2-methoxynicotinic acid
OR303752-1G
OR303752-250MG
APOSOR303752-1GEA
114
EUR
APOSOR303752-1G
APOSOR303752-250MG
6-Chloro-2-methoxypyridine-3-carboxylic acid
6-Chloro-2-methoxypyridine-3-carboxylic acid
Formel:
C₇H₆ClNO₃ Molecular Weight: 187,58 g/mol Schmelzpunkt: 170…172 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11847277 CAS-Nummer: 65515-33-5 |