3-Cyclohexen-1-carbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Cyclohex-3-enecarboxylic acid, 3-Cyclohexenecarboxylic acid, 1,2,3,6-Tetrahydrobenzoic Acid
OR30377-100G OR30377-500G OR30377-25G
APOSOR30377-100GEA 34.8 EUR
APOSOR30377-100G APOSOR30377-500G APOSOR30377-25G
3-Cyclohexen-1-carbonsäure 98%
3-Cyclohexen-1-carbonsäure
Formel: C₇H₁₀O₂
Molecular Weight: 126,16 g/mol
Schmelzpunkt: 17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013781
CAS-Nummer: 4771-80-6
UN: 3265
ADR: 8,II