4-Iodo-2-methoxynicotinaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR303775-1G OR303775-5G
APOSOR303775-1GEA 0 EUR
APOSOR303775-1G APOSOR303775-5G
4-Iodo-2-methoxynicotinaldehyde
4-Iodo-2-methoxynicotinaldehyde
Formel: C₇H₆INO₂
Schmelzpunkt: 96…97 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05662396
CAS-Nummer: 158669-26-2