(6-Morpholino-3-pyridinyl)-1-ethanon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR303779-100MG
OR303779-250MG
APOSOR303779-100MGEA
39.3
EUR
APOSOR303779-100MG
APOSOR303779-250MG
(6-Morpholino-3-pyridinyl)-1-ethanon
(6-Morpholino-3-pyridinyl)-1-ethanon
Formel:
C₁₁H₁₄N₂O₂ Schmelzpunkt: 78…80 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09910348 CAS-Nummer: 265107-43-5 |