Ethyl-4-chloro-6-methylpyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR303783-1G OR303783-500MG
APOSOR303783-1GEA 538 EUR
APOSOR303783-1G APOSOR303783-500MG
Ethyl-4-chloro-6-methylpyridine-2-carboxylate
Ethyl-4-chloro-6-methylpyridine-2-carboxylate
Formel: C₉H₁₀ClNO₂
Molecular Weight: 199,64 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09839163
CAS-Nummer: 315494-03-2