Bicyclo[4.4.0]-2-decanon (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Dekalon
OR30379-1G OR30379-10G
APOSOR30379-1GEA 105 EUR
APOSOR30379-1G APOSOR30379-10G
Bicyclo[4.4.0]-2-decanon (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Bicyclo[4.4.0]-2-decanon (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₀H₁₆O
Molecular Weight: 152,24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 4832-17-1