3,5-Dichlor-2-methoxyisonicotinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR303805-1G
OR303805-500MG
APOSOR303805-1GEA
671
EUR
APOSOR303805-1G
APOSOR303805-500MG
3,5-Dichlor-2-methoxyisonicotinsäure
3,5-Dichlor-2-methoxyisonicotinsäure
Formel:
C₇H₅Cl₂NO₃ Molecular Weight: 222,025 g/mol Schmelzpunkt: 151…152 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12025889 CAS-Nummer: 1147979-40-5 |