6-[(4-Methoxyphenyl)sulphonyl]-3-pyridinylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR303806-1G OR303806-500MG
APOSOR303806-1GEA 671 EUR
APOSOR303806-1G APOSOR303806-500MG
6-[(4-Methoxyphenyl)sulphonyl]-3-pyridinylamine
6-[(4-Methoxyphenyl)sulphonyl]-3-pyridinylamine
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₃S
Molecular Weight: 264,31 g/mol
Schmelzpunkt: 180…182 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16140353
CAS-Nummer: 1221792-06-8