Ethyl-3-cyano-6-cyclopropyl-2-pyridinecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR303807-1G OR303807-500MG
APOSOR303807-1GEA 671 EUR
APOSOR303807-1G APOSOR303807-500MG
Ethyl-3-cyano-6-cyclopropyl-2-pyridinecarboxylate
Ethyl-3-cyano-6-cyclopropyl-2-pyridinecarboxylate
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₂
Molecular Weight: 216,24 g/mol
Schmelzpunkt: 44…46 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16140350
CAS-Nummer: 1221791-78-1