5-Bromo-2-chloroisonicotinonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR303811-1G OR303811-500MG
APOSOR303811-1GEA 563 EUR
APOSOR303811-1G APOSOR303811-500MG
5-Bromo-2-chloroisonicotinonitrile 95%
5-Bromo-2-chloroisonicotinonitrile
Formel: C₆H₂BrClN₂
Molecular Weight: 217.46 g/mol
Schmelzpunkt: 79…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16622809
CAS-Nummer: 1211515-17-1