3-Acetyl-2-pyridine carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Acetyl-2-pyridinecarboxylic acid
OR303851-1G
OR303851-500MG
APOSOR303851-1GEA
894
EUR
APOSOR303851-1G
APOSOR303851-500MG
3-Acetyl-2-pyridine carboxylic acid
3-Acetyl-2-pyridine carboxylic acid
Formel:
C₈H₇NO₃ Molecular Weight: 165,15 g/mol Schmelzpunkt: 131 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16140257 CAS-Nummer: 716362-04-8 |