(2,3,5-Trichloro-4-pyridinyl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR303853-1G
OR303853-500MG
APOSOR303853-1GEA
894
EUR
APOSOR303853-1G
APOSOR303853-500MG
(2,3,5-Trichloro-4-pyridinyl)methanol
(2,3,5-Trichloro-4-pyridinyl)methanol
Formel:
C₆H₄Cl₃NO Schmelzpunkt: 74…75 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12025893 CAS-Nummer: 1147979-44-9 |