3-Cyano-6-cyclopropyl-2-pyridine carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR303855-1G
OR303855-500MG
APOSOR303855-1GEA
894
EUR
APOSOR303855-1G
APOSOR303855-500MG
3-Cyano-6-cyclopropyl-2-pyridine carboxylic acid
3-Cyano-6-cyclopropyl-2-pyridine carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₈N₂O₂ Molecular Weight: 188.19 g/mol Schmelzpunkt: 155 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16140342 CAS-Nummer: 1221791-98-5 |