6-Chloro-5-iodopyridine-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Chloro-5-iodonicotinonitrile
OR303862-1G
OR303862-500MG
APOSOR303862-1GEA
894
EUR
APOSOR303862-1G
APOSOR303862-500MG
6-Chloro-5-iodopyridine-3-carbonitrile
6-Chloro-5-iodopyridine-3-carbonitrile
Formel:
C₆H₂ClIN₂ Molecular Weight: 264,45 g/mol Schmelzpunkt: 150…152 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16710295 CAS-Nummer: 856213-95-1 |