4-Hydroxy-5-methoxy-2-pyridinecarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR303865-1G OR303865-500MG
APOSOR303865-1GEA 0 EUR
APOSOR303865-1G APOSOR303865-500MG
4-Hydroxy-5-methoxy-2-pyridinecarbaldehyde
4-Hydroxy-5-methoxy-2-pyridinecarbaldehyde
Formel: C₇H₇NO₃
Schmelzpunkt: 173…174 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12922688
CAS-Nummer: 204847-72-3