2,3-Dichlorisonicotinonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3-Dichloroisonicotinonitrile
OR303883-500MG OR303883-1G
APOSOR303883-500MGEA 560 EUR
APOSOR303883-500MG APOSOR303883-1G
2,3-Dichlorisonicotinonitril
2,3-Dichlorisonicotinonitril
Formel: C₆H₂Cl₂N₂
Schmelzpunkt: 77…78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13193096
CAS-Nummer: 184416-82-8