5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR303892-1G
OR303892-5G
OR303892-250MG
APOSOR303892-1GEA
183
EUR
APOSOR303892-1G
APOSOR303892-5G
APOSOR303892-250MG
5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine
5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₅Cl₂N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10697588 CAS-Nummer: 10177-24-9 UN: 1760 ADR: 8,III |