4-Chlorbenzoylacetonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(4-Chlorphenyl)-3-oxopropionsäurenitril, 3-(4-Chlorphenyl)-3-ketopropionsäurenitril
OR3039-100G
OR3039-25G
OR3039-5G
APOSOR3039-100GEA
183
EUR
APOSOR3039-100G
APOSOR3039-25G
APOSOR3039-5G
4-Chlorbenzoylacetonitril
4-Chlorbenzoylacetonitril
Formel:
C₉H₆ClNO Molecular Weight: 179,61 g/mol Schmelzpunkt: 128…133 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051625 CAS-Nummer: 4640-66-8 |