3-Pyridinepropanol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(3-Pyridyl)propanol, 3-(3-Hydroxypropyl)pyridine
OR303919-1G OR303919-5G
APOSOR303919-1GEA 0 EUR
APOSOR303919-1G APOSOR303919-5G
3-Pyridinepropanol
3-Pyridinepropanol
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006414
CAS-Nummer: 2859-67-8